2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC303168-1G PC303168-250MG
APOSPC303168-1GEA 620 EUR InStock
APOSPC303168-1G APOSPC303168-250MG
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 98%
2-Fluoro-4-methyl-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formule: C₉H₅ClF₄O
MW: 240,582 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28103362
Numéro CAS: 1824271-04-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité