3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC303171-1G PC303171-250MG
APOSPC303171-1GEA 620 EUR InStock
APOSPC303171-1G APOSPC303171-250MG
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride 97%
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Formule: C₈H₂Cl₃F₃O₂
MW: 293,454 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28054195
Numéro CAS: 1706458-00-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité