3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC303173-1G PC303173-250MG
APOSPC303173-1GEA 510 EUR InStock
APOSPC303173-1G APOSPC303173-250MG
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol 97%
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Formule: C₈H₅Cl₂F₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28054206
Numéro CAS: 1706458-54-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité