2,3-Dichloro-6-fluorobenzenesulphonyl chloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC303177-1G PC303177-250MG
APOSPC303177-1GEA 676 EUR InStock
APOSPC303177-1G APOSPC303177-250MG
2,3-Dichloro-6-fluorobenzenesulphonyl chloride 97%
2,3-Dichloro-6-fluorobenzenesulphonyl chloride
Formule: C₆H₂Cl₃FO₂S
MW: 263,501 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28054218
Numéro CAS: 1706446-66-3
ONU: 1760
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité