2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzene-1-sulphonyl chloride
PC303182-1G PC303182-5G
APOSPC303182-1GEA 398 EUR InStock
APOSPC303182-1G APOSPC303182-5G
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Formule: C₈H₆ClF₃O₂S
MW: 258,645 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12026169
Numéro CAS: 1191545-46-6
ONU: 3265
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité