3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC303196-1G PC303196-250MG
APOSPC303196-1GEA 765 EUR InStock
APOSPC303196-1G APOSPC303196-250MG
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 97%
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Formule: C₈H₄BrCl₂F₃O
MW: 323,922 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28054207
Numéro CAS: 1706435-11-1
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité