5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC303210-1G PC303210-250MG
APOSPC303210-1GEA 720 EUR InStock
APOSPC303210-1G APOSPC303210-250MG
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Formule: C₇H₃ClF₄O₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13185646
Numéro CAS: 915763-87-0
ONU: 1760
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité