6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylbenzaldehyde 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC303218-1G PC303218-5G
APOSPC303218-1GEA 200 EUR InStock
APOSPC303218-1G APOSPC303218-5G
6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylbenzaldehyde 98%
6-Chloro-2,4-difluoro-3-methylbenzaldehyde
Formule: C₈H₅ClF₂O
MW: 190,575 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27986855
Numéro CAS: 1706435-05-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité