2,4-Bis(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC303220-1G PC303220-250MG
APOSPC303220-1GEA 840 EUR InStock
APOSPC303220-1G APOSPC303220-250MG
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
2,4-Bis(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Formule: C₈H₃ClF₆O₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13185342
Numéro CAS: 376637-88-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité