3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC303231-1G PC303231-250MG
APOSPC303231-1GEA 899 EUR InStock
APOSPC303231-1G APOSPC303231-250MG
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 97%
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
Formule: C₉H₄Cl₂F₃NO
MW: 270,035 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28054208
Numéro CAS: 1706458-58-3
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité