4-Methyl-2,5-bis(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC303239-1G PC303239-250MG
APOSPC303239-1GEA 956 EUR InStock
APOSPC303239-1G APOSPC303239-250MG
4-Methyl-2,5-bis(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
4-Methyl-2,5-bis(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₁₀H₆F₆O₂
MW: 272,144 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27986831
Numéro CAS: 1706436-17-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité