2-Ethoxy-3,5-difluorobenzenesulphonyl chloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC303259-1G PC303259-250MG
APOSPC303259-1GEA 1230 EUR InStock
APOSPC303259-1G APOSPC303259-250MG
2-Ethoxy-3,5-difluorobenzenesulphonyl chloride 97%
2-Ethoxy-3,5-difluorobenzenesulphonyl chloride
Formule: C₈H₇ClF₂O₃S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19434751
Numéro CAS: 1487710-75-7
ONU: 1760
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité