2,4-Difluoro-5-methylphenylacetic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC303305-1G PC303305-5G
APOSPC303305-1GEA 347 EUR InStock
APOSPC303305-1G APOSPC303305-5G
2,4-Difluoro-5-methylphenylacetic acid 98%
2,4-Difluoro-5-methylphenylacetic acid
Formule: C₉H₈F₂O₂
MW: 186,155 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20656599
Numéro CAS: 367955-02-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité