2,4-Difluoro-5-methylbenzylamine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC303311-1G PC303311-5G
APOSPC303311-1GEA 377 EUR InStock
APOSPC303311-1G APOSPC303311-5G
2,4-Difluoro-5-methylbenzylamine 98%
2,4-Difluoro-5-methylbenzylamine
Formule: C₈H₉F₂N
MW: 157,161 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18825364
Numéro CAS: 329314-63-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité