3,6-Difluoro-2-methoxybenzyl bromide 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC303315-5G PC303315-1G
APOSPC303315-5GEA 687 EUR InStock
APOSPC303315-5G APOSPC303315-1G
3,6-Difluoro-2-methoxybenzyl bromide 97%
3,6-Difluoro-2-methoxybenzyl bromide
Formule: C₈H₇BrF₂O
MW: 237,041 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18394899
Numéro CAS: 1261645-28-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité