3,5-Bis(trifluoromethyl)-α-methylbenzyl bromide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC303333-5G PC303333-1G
APOSPC303333-5GEA 796 EUR InStock
APOSPC303333-5G APOSPC303333-1G
3,5-Bis(trifluoromethyl)-α-methylbenzyl bromide 98%
3,5-Bis(trifluoromethyl)-α-methylbenzyl bromide
Formule: C₁₀H₇BrF₆
MW: 321,057 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18762083
Numéro CAS: 160376-84-1
ONU: 3265
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité