2-Chloro-4-fluoro-5-methylbenzonitrile 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC303345-1G PC303345-5G
APOSPC303345-1GEA 273 EUR InStock
APOSPC303345-1G APOSPC303345-5G
2-Chloro-4-fluoro-5-methylbenzonitrile 97%
2-Chloro-4-fluoro-5-methylbenzonitrile
Formule: C₈H₅ClFN
MW: 169,583 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD21602109
Numéro CAS: 924626-79-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité