5-Chloro-2,4-difluorobenzyl alcohol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC303354-5G PC303354-1G
APOSPC303354-5GEA 512 EUR InStock
APOSPC303354-5G APOSPC303354-1G
5-Chloro-2,4-difluorobenzyl alcohol 98%
5-Chloro-2,4-difluorobenzyl alcohol
Formule: C₇H₅ClF₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22200072
Numéro CAS: 915409-63-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité