4,6-Dichloro-2-fluoro-3-methoxybenzyl alcohol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC303368-1G PC303368-5G
APOSPC303368-1GEA 277 EUR InStock
APOSPC303368-1G APOSPC303368-5G
4,6-Dichloro-2-fluoro-3-methoxybenzyl alcohol 97%
4,6-Dichloro-2-fluoro-3-methoxybenzyl alcohol
Formule: C₈H₇Cl₂FO₂
MW: 225,044 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD30726937
Numéro CAS: 2149598-95-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité