2'-Fluoro-3'-methyl-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC303384-1G PC303384-250MG
APOSPC303384-1GEA 650 EUR InStock
APOSPC303384-1G APOSPC303384-250MG
2'-Fluoro-3'-methyl-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
2'-Fluoro-3'-methyl-5'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formule: C₁₀H₈F₄O
MW: 220,164 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31645673
Numéro CAS: 2055275-11-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité