2-Fluoro-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC303388-1G PC303388-5G
APOSPC303388-1GEA 430 EUR InStock
APOSPC303388-1G APOSPC303388-5G
2-Fluoro-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
2-Fluoro-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formule: C₉H₆F₄O
MW: 206,137 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27927223
Numéro CAS: 669080-88-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité