4-Bromo-2-chloro-6-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC303390-1G PC303390-250MG
APOSPC303390-1GEA 894 EUR InStock
APOSPC303390-1G APOSPC303390-250MG
4-Bromo-2-chloro-6-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride 97%
4-Bromo-2-chloro-6-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Formule: C₇H₂BrCl₂F₃O₂S
MW: 357,96 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31916398
Numéro CAS: 2384019-85-4
ONU: 1760
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité