3-Fluoro-2,4-dimethylbenzyl bromide 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC303399-1G PC303399-5G
APOSPC303399-1GEA 171 EUR InStock
APOSPC303399-1G APOSPC303399-5G
3-Fluoro-2,4-dimethylbenzyl bromide 97%
3-Fluoro-2,4-dimethylbenzyl bromide
Formule: C₉H₁₀BrF
MW: 217,078 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28794354
Numéro CAS: 1806352-21-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité