6-Chloro-3-fluoro-2-methoxybenzaldehyde 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC303409-1G PC303409-250MG
APOSPC303409-1GEA 650 EUR InStock
APOSPC303409-1G APOSPC303409-250MG
6-Chloro-3-fluoro-2-methoxybenzaldehyde 97%
6-Chloro-3-fluoro-2-methoxybenzaldehyde
Formule: C₈H₆ClFO₂
MW: 188,583 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD24687551
Numéro CAS: 1350325-23-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité