2-(2,4-Difluorophenyl)acetamide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC303418-1G PC303418-25G PC303418-5G
APOSPC303418-1GEA 142 EUR InStock
APOSPC303418-1G APOSPC303418-25G APOSPC303418-5G
2-(2,4-Difluorophenyl)acetamide 98%
2-(2,4-Difluorophenyl)acetamide
Formule: C₈H₇F₂NO
MW: 171,144 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20700103
Numéro CAS: 399-34-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité