5-Bromo-2,3-difluorocinnamic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (E)-3-(5-bromo-2,3-difluorophenyl)acrylic acid
PC303428-1G PC303428-5G
APOSPC303428-1GEA 209 EUR InStock
APOSPC303428-1G APOSPC303428-5G
5-Bromo-2,3-difluorocinnamic acid
5-Bromo-2,3-difluorocinnamic acid
Formule: C₉H₅BrF₂O₂
MW: 263,036 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 2387460-69-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité