3-Bromo-2,6-difluorobenzyl alcohol
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (3-Bromo-2,6-difluorophenyl)methanol
PC303446-1G PC303446-5G
APOSPC303446-1GEA 92.8 EUR InStock
APOSPC303446-1G APOSPC303446-5G
3-Bromo-2,6-difluorobenzyl alcohol
3-Bromo-2,6-difluorobenzyl alcohol
Formule: C₇H₅BrF₂O
MW: 223,015 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20483917
Numéro CAS: 438050-05-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité