5-Bromo-3-chloro-2-fluorophenylacetonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
PC303455-1G PC303455-5G
APOSPC303455-1GEA 325 EUR InStock
APOSPC303455-1G APOSPC303455-5G
5-Bromo-3-chloro-2-fluorophenylacetonitrile
5-Bromo-3-chloro-2-fluorophenylacetonitrile
Formule: C₈H₄BrClFN
MW: 248,479 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD26686147
Numéro CAS: 1537627-12-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité