5-Bromo-4-chloro-2-fluorophenylacetonitrile 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC303479-1G PC303479-5G
APOSPC303479-1GEA 325 EUR InStock
APOSPC303479-1G APOSPC303479-5G
5-Bromo-4-chloro-2-fluorophenylacetonitrile 97%
5-Bromo-4-chloro-2-fluorophenylacetonitrile
Formule: C₈H₄BrClFN
MW: 248,479 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28060843
Numéro CAS: 1785359-01-4
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité