5-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzylamine
Fournisseur: Apollo Scientific
PC303481-1G PC303481-5G
APOSPC303481-1GEA 418 EUR InStock
APOSPC303481-1G APOSPC303481-5G
5-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzylamine
5-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzylamine
Formule: C₇H₆BrClFN
MW: 238,485 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28060767
Numéro CAS: 1780235-51-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité