L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
2-Bromo-4,6-bis(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Fournisseur: Apollo Scientific
PC303529-1G PC303529-5G
APOSPC303529-1GEA 314 EUR InStock
APOSPC303529-1G APOSPC303529-5G
2-Bromo-4,6-bis(trifluoromethyl)benzyl alcohol
2-Bromo-4,6-bis(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formule: C₉H₅BrF₆O
MW: 323.03 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28727974
Numéro CAS: 1805512-50-8
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité