2-Bromo-4,6-bis(trifluoromethyl)benzylamine
Fournisseur: Apollo Scientific
PC303533-1G PC303533-5G
APOSPC303533-1GEA 430 EUR InStock
APOSPC303533-1G APOSPC303533-5G
2-Bromo-4,6-bis(trifluoromethyl)benzylamine
2-Bromo-4,6-bis(trifluoromethyl)benzylamine
Formule: C₉H₆BrF₆N
MW: 322,045 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28727989
Numéro CAS: 1805512-83-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité