3-Bromo-6-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC303534-1G PC303534-5G
APOSPC303534-1GEA 219 EUR InStock
APOSPC303534-1G APOSPC303534-5G
3-Bromo-6-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
3-Bromo-6-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formule: C₈H₃BrF₄O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD32640116
Numéro CAS: 2090471-20-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité