3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC303577-1G PC303577-5G
APOSPC303577-1GEA 279 EUR InStock
APOSPC303577-1G APOSPC303577-5G
3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formule: C₈H₄Br₂ClF₃
MW: 352,374 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD32640154
Numéro CAS: 2091543-20-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité