3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
PC303578-1G PC303578-5G
APOSPC303578-1GEA 325 EUR InStock
APOSPC303578-1G APOSPC303578-5G
3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formule: C₉H₄BrClF₃N
MW: 298,487 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD32640155
Numéro CAS: 2090294-87-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité