3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
PC303579-1G PC303579-5G
APOSPC303579-1GEA 418 EUR InStock
APOSPC303579-1G APOSPC303579-5G
3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Formule: C₉H₅BrClF₃O₂
MW: 317,487 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD32640156
Numéro CAS: 2090523-96-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité