3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzylamine
Fournisseur: Apollo Scientific
PC303580-1G PC303580-5G
APOSPC303580-1GEA 418 EUR InStock
APOSPC303580-1G APOSPC303580-5G
3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzylamine
3-Bromo-2-chloro-5-(trifluoromethyl)benzylamine
Formule: C₈H₆BrClF₃N
MW: 288,492 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD32640157
Numéro CAS: 2384850-52-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité