L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC303590-1G PC303590-5G
APOSPC303590-1GEA 364 EUR InStock
APOSPC303590-1G APOSPC303590-5G
5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 98%
5-Bromo-2-methyl-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Formule: C₁₀H₈BrF₃O₂
MW: 297.069 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD32640165
Numéro CAS: 2383520-58-7
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité