3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Fournisseur: Apollo Scientific
PC303606-1G PC303606-5G
APOSPC303606-1GEA 314 EUR InStock
APOSPC303606-1G APOSPC303606-5G
3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formule: C₉H₅BrClF₃O
MW: 301,488 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD32640179
Numéro CAS: 2383663-22-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité