3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzamide
Fournisseur: Apollo Scientific
PC303607-1G PC303607-5G
APOSPC303607-1GEA 348 EUR InStock
APOSPC303607-1G APOSPC303607-5G
3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzamide
3-Bromo-4-methyl-5-(trifluoromethyl)benzamide
Formule: C₉H₇BrF₃NO
MW: 282,057 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD32640180
Numéro CAS: 2386432-21-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité