Heptafluoroisopropylbenzene 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC3137-1G PC3137-5G
APOSPC3137-1GEA 151 EUR InStock
APOSPC3137-1G APOSPC3137-5G
Heptafluoroisopropylbenzene 98%
Heptafluoroisopropylbenzene
Formule: C₉H₅F₇
MW: 246,125 g/mol
Point d'ébullition: 127…128 °C
Point de fusion: –10 °C
Densité: 1.488 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02093306
Numéro CAS: 378-34-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité