5-Methyl-2-(trifluoromethyl)fur-3-yl isocyanate 90%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Isocyanato-5-methyl-2-(trifluoromethyl)furan
PC31425-1G PC31425-250MG PC31425-5G
APOSPC31425-1GEA 372 EUR InStock
APOSPC31425-1G APOSPC31425-250MG APOSPC31425-5G
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)fur-3-yl isocyanate 90%
5-Methyl-2-(trifluoromethyl)fur-3-yl isocyanate
May form small amount of sediment
Formule: C₇H₄F₃NO₂
MW: 191,107 g/mol
Point d'ébullition: 60 °C (10 mm Hg)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02677717
Numéro CAS: 306935-03-5
ONU: 2206
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité