6-Fluoro-4H-1,3-benzodioxine-8-carboxaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC31430-1G PC31430-5G PC31430-10G
APOSPC31430-1GEA 58 EUR InStock
APOSPC31430-1G APOSPC31430-5G APOSPC31430-10G
6-Fluoro-4H-1,3-benzodioxine-8-carboxaldehyde
6-Fluoro-4H-1,3-benzodioxine-8-carboxaldehyde
Formule: C₉H₇FO₃
MW: 182,148 g/mol
Point de fusion: 116…117 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02677682
Numéro CAS: 306934-87-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité