L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
2-(Methylthio)-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Fournisseur: Apollo Scientific
PC31716-1G PC31716-5G
APOSPC31716-1GEA 186 EUR InStock
APOSPC31716-1G APOSPC31716-5G
2-(Methylthio)-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
2-(Methylthio)-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formule: C₆H₅F₃N₂S
MW: 194.178 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00209107
Numéro CAS: 136547-20-1
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité