1-Methyl-3-thien-2-yl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Fournisseur: Apollo Scientific
PC31812-1G PC31812-5G
APOSPC31812-1GEA 114 EUR InStock
APOSPC31812-1G APOSPC31812-5G
1-Methyl-3-thien-2-yl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
1-Methyl-3-thien-2-yl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Formule: C₉H₇F₃N₂S
MW: 232,225 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02089760
Numéro CAS: 650615-64-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité