N-Ethyl-2-fluoroaniline 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: N-(2-Fluorophenyl)ethylamine
PC3207-10G PC3207-1G PC3207-5G
APOSPC3207-10GEA 716 EUR InStock
APOSPC3207-10G APOSPC3207-1G APOSPC3207-5G
N-Ethyl-2-fluoroaniline 95%
N-Ethyl-2-fluoroaniline
Formule: C₈H₁₀FN
MW: 139,17 g/mol
Point d'ébullition: 72…74 °C (15 mm Hg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00203991
Numéro CAS: 2707-64-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité