Ethyl trifluoroacetyldibromoacetate 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC3235-1G PC3235-25G PC3235-5G
APOSPC3235-1GEA 68.3 EUR InStock
APOSPC3235-1G APOSPC3235-25G APOSPC3235-5G
Ethyl trifluoroacetyldibromoacetate 96%
Ethyl trifluoroacetyldibromoacetate
Formule: C₆H₅Br₂F₃O₃
MW: 341,905 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07784253
Numéro CAS: 382-40-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité