L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
N-[2-(2,4-Dichlorophenoxy)phenyl]-2,6-difluoro-3-nitrobenzamide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-{[2-(2,4-Dichlorophenoxy)phenyl]carbamoyl}-2,4-difluoronitrobenzene
PC32533-50MG
APOSPC32533-50MGEA 43.5 EUR InStock
APOSPC32533-50MG
N-[2-(2,4-Dichlorophenoxy)phenyl]-2,6-difluoro-3-nitrobenzamide
N-[2-(2,4-Dichlorophenoxy)phenyl]-2,6-difluoro-3-nitrobenzamide
Formule: C₁₉H₁₀Cl₂F₂N₂O₄
MW: 439.197 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01567171
Numéro CAS: 260553-38-6
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité