N1-Methyl-4-(trifluoromethyl)benzene-1,2-diamine
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Amino-1-(methylamino)-4-(trifluoromethyl)benzene, 3-Amino-4-(methylamino)benzotrifluoride
PC32696-1G PC32696-5G
APOSPC32696-1GEA 154 EUR InStock
APOSPC32696-1G APOSPC32696-5G
N1-Methyl-4-(trifluoromethyl)benzene-1,2-diamine
N1-Methyl-4-(trifluoromethyl)benzene-1,2-diamine
Formule: C₈H₉F₃N₂
MW: 190,166 g/mol
Point de fusion: 53…55 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01571385
Numéro CAS: 35203-49-7
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité