4-Nitro-2-(trifluoromethyl)benzene-1,3-diamine 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2,6-Diamino-3-nitrobenzotrifluoride, 4-Nitro-2-(trifluoromethyl)phenylene-1,3-diamine
PC32722-1G PC32722-250MG
APOSPC32722-1GEA 328 EUR InStock
APOSPC32722-1G APOSPC32722-250MG
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)benzene-1,3-diamine 96%
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)benzene-1,3-diamine
Formule: C₇H₆F₃N₃O₂
MW: 221,137 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD25976386
Numéro CAS: 1448858-56-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité